N-TIPS pyrrole-3-boronic acid pinacol ester 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
441020010 441020050
ACRO441020010EA 177 EUR InStock
ACRO441020010 ACRO441020050
N-TIPS pyrrole-3-boronic acid pinacol ester 95%
N-TIPS pyrrole-3-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₉H₃₆BNO₂Si
Point de fusion: 70…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08063117
Numéro CAS: 365564-11-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to brown Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité