Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-N-Fmoc-α-methyl-2-fluorophenylalanine 98%, 98% ee

Fournisseur: Thermo Scientific

ACRO441095000EA 592 EUR InStock
ACRO441095000
(S)-N-Fmoc-α-methyl-2-fluorophenylalanine 98%, 98% ee
(S)-N-Fmoc-alpha-methyl-2-fluorophenylalanine


Formule: C₂₅H₂₂FNO₄
MW: 419,452 g/mol
Point de fusion: 122…125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17019320
Numéro CAS: 1172127-44-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Enantiomeric excess ≥97.5 %
Specific optical rotation -46° to -50° (20°C, 589 nm) (c=1 in DMF)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité