Tétrakis(triphénylphosphine)palladium (0) 99.9% (sur base traces de métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Tetrakis(triphenylphosphine)palladium, Pd(PPh3)4
441400010 441400050
ACRO441400010EA 72.6 EUR InStock
ACRO441400010 ACRO441400050
Tétrakis(triphénylphosphine)palladium (0) 99.9% (sur base traces de métaux)
Tétrakis(triphénylphosphine)palladium (0)
Formule: C₇₂H₆₀P₄Pd
MW: 1155,58 g/mol
Point de fusion: 103…107 °C (dec.)
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00010012
Numéro CAS: 14221-01-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to yellow-green Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Total trace metal impurities ≤0.1 %
Palladium (Pd) 8.8 to 9.6 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité