5-Iodoindole 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
441590050 441590250
ACRO441590050EA 84.3 EUR InStock
ACRO441590050 ACRO441590250
5-Iodoindole 95%
5-Iodoindole
Formule: C₈H₆IN
MW: 243,05 g/mol
Point de fusion: 95…99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00220065
Numéro CAS: 16066-91-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 102 °C
HPLC ≥94.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité