4-Cyanopiperidine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
441820050 441820250
ACRO441820050EA 57.2 EUR InStock
ACRO441820050 ACRO441820250
4-Cyanopiperidine 97%
4-Cyanopiperidine
Formule: C₆H₁₀N₂
Point d'ébullition: 100…105 °C (12 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05022468
Numéro CAS: 4395-98-6
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité