5-Bromo-2-méthoxypyrimidine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
441850010 441850050
ACRO441850010EA 84.8 EUR InStock
ACRO441850010 ACRO441850050
5-Bromo-2-méthoxypyrimidine 97%
5-Bromo-2-méthoxypyrimidine
Formule: C₅H₅BrN₂O
MW: 189,01 g/mol
Point de fusion: 57…59 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973351
Numéro CAS: 14001-66-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 59 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité