2-Chloro-4-fluoropyridine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO442150050EA 445 EUR InStock
ACRO442150050 ACRO442150010
2-Chloro-4-fluoropyridine 97%
2-Chloro-4-fluoropyridine
Formule: C₅H₃ClFN
Point d'ébullition: 140 °C (760 mmHg)
Densité: 1,456 g/cm³
Point d'éclair: 54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039345
Numéro CAS: 34941-91-8
ONU: 2929
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité