Chlorure de 4-fluoro-2-méthylbenzène-1-sulfonyle 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO442370050EA 138 EUR InStock
ACRO442370050
Chlorure de 4-fluoro-2-méthylbenzène-1-sulfonyle 97%
Chlorure de 4-fluoro-2-méthylbenzène-1-sulfonyle
Formule: C₇H₆ClFO₂S
MW: 208,64 g/mol
Point d'ébullition: 150…152 °C (92Torr)
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094390
Numéro CAS: 7079-48-3
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité