1-Benzyloxy-4-bromobenzene 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Benzyloxybromobenzene, 1-Bromo-4-(phenylmethoxy)benzene
442460100 442460500
ACRO442460100EA 44.7 EUR InStock
ACRO442460100 ACRO442460500
1-Benzyloxy-4-bromobenzene 97%
1-Benzyloxy-4-bromobenzene
Formule: C₁₃H₁₁BrO
MW: 263,13 g/mol
Point d'ébullition: 166…167 °C (4Torr)
Point de fusion: 62…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00028016
Numéro CAS: 6793-92-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 64 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité