4-Amino-2-(trifluorméthyl)benzonitrile 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO442470050EA 171 EUR InStock
ACRO442470050 ACRO442470010
4-Amino-2-(trifluorméthyl)benzonitrile 97%
4-Amino-2-(trifluorméthyl)benzonitrile
Formule: C₈H₅F₃N₂
MW: 186,14 g/mol
Point de fusion: 144…146 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042155
Numéro CAS: 654-70-6
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to orange to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 138 to 146 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité