Acetoacetamide 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
442541000 442545000
ACRO442541000EA 31.4 EUR InStock
ACRO442541000 ACRO442545000
Acetoacetamide 97%
Acetoacetamide
Formule: C₄H₇NO₂
MW: 101,105 g/mol
Point de fusion: 53…56 °C
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025528
Numéro CAS: 5977-14-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 58 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité