2-Chloro-4,6-diméthylpyrimidine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO442550050EA 94.7 EUR InStock
ACRO442550050 ACRO442550250
2-Chloro-4,6-diméthylpyrimidine 97%
2-Chloro-4,6-diméthylpyrimidine
Formule: C₆H₇ClN₂
MW: 142,59 g/mol
Point d'ébullition: 210…212 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 36…38 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00023199
Numéro CAS: 4472-44-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 39 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité