3-Bromo-5-(trifluorométhyl)aniline 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
442660050 442660250
ACRO442660050EA 54.3 EUR InStock
ACRO442660050 ACRO442660250
3-Bromo-5-(trifluorométhyl)aniline 97%
3-Bromo-5-(trifluorométhyl)aniline
Formule: C₇H₅BrF₃N
Point d'ébullition: 220…223 °C (760 mmHg)
Densité: 1.697 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236205
Numéro CAS: 54962-75-3
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité