N-Boc-1,3-propanediamine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: N-(3-Aminopropyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl N-(3-Aminopropyl)carbamate, N-Boc-1,3-propanediamine, tert-Butyl (3-aminopropyl)carbamate, N-1-Boc-1,3-diaminopropane·HCl, N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,3-propanediamine, N-Boc-1,3-diaminopropane
442730010 442730050
ACRO442730010EA 81.1 EUR InStock
ACRO442730010 ACRO442730050
N-Boc-1,3-propanediamine 97%
N-Boc-1,3-propanediamine
Formule: C₈H₁₈N₂O₂
MW: 174,244 g/mol
Point d'ébullition: 94…96 °C (.2Torr)
Point de fusion: 22 °C
Densité: 0.998 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00210021
Numéro CAS: 75178-96-0
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité