D-Cysteine hydrochloride monohydrate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
442780010 442782500 442785000
ACRO442780010EA 83.6 EUR InStock
ACRO442780010 ACRO442782500 ACRO442785000
D-Cysteine hydrochloride monohydrate 98%
D-Cysteine hydrochloride monohydrate
Formule: C₃H₇NO₂S·HCl·H₂O
Point de fusion: 165…170 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00150051
Numéro CAS: 207121-46-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
Loss on drying 9.99 % to 10.45 %
Heavy metals ≤10 ppm
Residue after ignition ≤0.2 %
Specific optical rotation -5.0° to -7.0° (20°C, 589 nm) (c=8, 6M HCl)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité