L-Alanine-tert-butyl ester hydrochloride 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
442920010 442920050
ACRO442920010EA 33.4 EUR InStock
ACRO442920010 ACRO442920050
L-Alanine-tert-butyl ester hydrochloride 99%
L-Alanine-tert-butyl ester hydrochloride
Formule: C₇H₁₅NO₂
Point de fusion: 206…216 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00035524
Numéro CAS: 13404-22-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 to ≤101.5 %
Specific optical rotation +1.2° to +1.6° (20°C, 589 nm) (c=2 in EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité