n-Pentane, extra sec sur tamis moléculaire 99+%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
442990010 442991000
442990010.EA 124 EUR InStock
442990010. 442991000.
n-Pentane, extra sec sur tamis moléculaire 99+%, AcroSeal®
n-Pentane
Formule: H₃C(CH₂)₃CH₃
Point d'ébullition: 35…36 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –130 °C
Densité: 0.626 g/cm³
Point d'éclair: –49 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009498
Numéro CAS: 109-66-0
ONU: 1265
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ba2c9c81a4b1f44769627a00ba49b6cc8e63132&vid=f6831eb15ab1602d8c752468dc3ee31cc4ee61c0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité