L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Acétone, grade Technique
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
444150050 444150250
ACRO444150050EA 65.2 EUR InStock
ACRO444150050 ACRO444150250
Acétone, grade Technique
Acétone
Formule: CH₃COCH₃
MW: 58.08 g/mol
Point d'ébullition: 56 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –95 °C
Densité: 0.79 g/cm³
Point d'éclair: –20 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008765
Numéro CAS: 67-64-1
ONU: 1090
ADR: 3 II
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Refractive index 1.3580 to 1.3600 (20°C, 589 nm)
Density 0.790 to 0.792 kg/l
GC ≥98.5 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité