Méthyléthylcétone, grade technique
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Butanone-2MEKAdditif EK 500
ACRO444170050EA 63.2 EUR InStock
ACRO444170050
Méthyléthylcétone, grade technique
Méthyléthylcétone
Formule: C₂H₅COCH₃
MW: 72,11 g/mol
Point d'ébullition: 80 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –87 °C
Densité: 0,806 g/cm³
Point d'éclair: –7 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011648
Numéro CAS: 78-93-3
ONU: 1193
ADR: 3,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/03/79/720379.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.2 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité