2-Methylisonicotinic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Methylpyridine-4-carboxylic acid
443490010 443490050
ACRO443490010EA 76.4 EUR InStock
ACRO443490010 ACRO443490050
2-Methylisonicotinic acid 97%
2-Methylisonicotinic acid
Formule: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00513435
Numéro CAS: 4021-11-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité