Agar, Qualité Bactériologie
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Agar Agar
443570010 443570050 443572500
ACRO443570010EA 260 EUR InStock
ACRO443570010 ACRO443570050 ACRO443572500
Agar, Qualité Bactériologie
Agar
Point de fusion: 90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081288
Numéro CAS: 9002-18-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36877cbcfaca6a0ace648ee20ae51b3467f2748c&vid=4295a0dcbc54bbbd374a5fb934297574c6848d32&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream to light yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤15 % (1 g, 105°C)
Solubility (1.5 % in hot water) Clear to slightly opalescent light yellow to yellow solution
Gel strength ≥700 g/cm² (1.5 %)
Gel point 32 to 38°C (1.5 %)
Ash ≤5 %
pH 6.0 to 7.5 (10 % suspension)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité