Éthanol 99.8%, grade technique (non dénaturé)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Alcool éthylique
ACRO444220050EA 136 EUR InStock
ACRO444220050DP ACRO444220050
Éthanol 99.8%, grade technique (non dénaturé)
Éthanol
Formule: C₂H₅OH
MW: 46,07 g/mol
Point d'ébullition: 78,3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –114 °C
Densité: 0,79 g/cm³
Point d'éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003568
Numéro CAS: 64-17-5
ONU: 1170
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Refractive index 1.3600 to 1.3630 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.789 to 0.791 kg/l
Ethanol 99.8 to 100.0 % v/v (calculated)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité