Ether de pétrole, 100…140 °C, grade technique
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO444360250EA 197 EUR InStock
ACRO444360250
Ether de pétrole, 100…140 °C, grade technique
Ether de pétrole
Point d'ébullition: 100…140 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –30 °C
Densité: 0,74 g/cm³
Point d'éclair: 2 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081849
Numéro CAS: 64742-49-0
ONU: 3295
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Refractive index 1.4070 to 1.4150 (20 °C, 589 nm)
Boiling point 98 to 140 °C (760 mmHg)
Density 0.737 to 0.747 kg/l
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité