Hydrogène peroxyde 35% (p/p) dans l'eau stabilisé, grade Technique
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO444380050EA 110 EUR InStock
ACRO444380050
Hydrogène peroxyde 35% (p/p) dans l'eau stabilisé, grade Technique
Hydrogène peroxyde
Formule: H₂O₂
MW: 34,01 g/mol
Point d'ébullition: 108 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –33 °C
Densité: 1,135 g/cm³
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011333
Numéro CAS: 7722-84-1
ONU: 2014
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Additional info Stabilized
Titration with KMnO4 33 to 37 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité