4-Acetylphenylboronic acid pinacol ester 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)ethanone, 4-Acetylphenylboronic acid, pinacol ester, 1-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]ethanone
444430010 444430050
ACRO444430010EA 69.6 EUR InStock
ACRO444430010 ACRO444430050
4-Acetylphenylboronic acid pinacol ester 97%
4-Acetylphenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₄H₁₉BO₃
MW: 246,1099 g/mol
Point d'ébullition: 80 °C (.1Torr)
Point de fusion: 59…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05863922
Numéro CAS: 171364-81-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité