4-(4-Chlorophenyl)aniline 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-amine, 4-Amino-4'-chlorobiphenyl
444460010 444460050
ACRO444460010EA 133 EUR InStock
ACRO444460010 ACRO444460050
4-(4-Chlorophenyl)aniline 97%
4-(4-Chlorophenyl)aniline
Formule: C₁₂H₁₀ClN
MW: 203,6700 g/mol
Point de fusion: 127…131 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00477989
Numéro CAS: 135-68-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to orange to brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 132 °C
GC ≥96 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité