6-(tert-Butoxycarbonylamino)pyridine-3-boronic acid pinacol ester 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Carbamic acid,N-[5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-pyridinyl]-,1,1-dimethylethyl ester, tert-Butyl (5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl)carbamate, 2-(BOC-Amino)pyridine-5-boronic acid, pinacol ester
444660010 444660050
ACRO444660010EA 125 EUR InStock
ACRO444660010 ACRO444660050
6-(tert-Butoxycarbonylamino)pyridine-3-boronic acid pinacol ester 97%
6-(tert-Butoxycarbonylamino)pyridine-3-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₆H₂₅BN₂O₄
MW: 320,196 g/mol
Point de fusion: 203…205 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07781162
Numéro CAS: 910462-31-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 202 to 208 °C
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité