Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chloropyrimidine-5-boronic acid pinacol ester 95%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

ACRO444700010EA 115 EUR InStock
ACRO444700010
2-Chloropyrimidine-5-boronic acid pinacol ester 95%
2-Chloropyrimidine-5-boronic acid pinacol ester


Formule: C₁₀H₁₄BClN₂O₂
MW: 240,494 g/mol
Point de fusion: 67…69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11856048
Numéro CAS: 1003845-08-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to orange Solid or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 69 °C
GC ≥94.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité