3-Iodo-1H-pyrazole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
444810010 444810050
ACRO444810010EA 123 EUR InStock
ACRO444810010 ACRO444810050
3-Iodo-1H-pyrazole 97%
3-Iodo-1H-pyrazole
Formule: C₃H₃IN₂
Point de fusion: 68…73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12022324
Numéro CAS: 4522-35-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 74 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité