Potassium (cyanomethyl)trifluoroborate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Potassium (cyanomethyl)(trifluoro)borate(1-), potassium (cyanomethyl)trifluoroboranuide
444860010 444860050
ACRO444860010EA 203 EUR InStock
ACRO444860010 ACRO444860050
Potassium (cyanomethyl)trifluoroborate 95%
Potassium (cyanomethyl)trifluoroborate
Formule: C₂H₂BF₃KN
MW: 146,949 g/mol
Point de fusion: 151…156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11052818
Numéro CAS: 888711-58-8
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 144 to 156 °C
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité