Potassium cyclopropyltrifluoroborate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
444870010 444870050
ACRO444870010EA 101 EUR InStock
ACRO444870010 ACRO444870050
Potassium cyclopropyltrifluoroborate 97%
Potassium cyclopropyltrifluoroborate
Formule: C₃H₅BF₃K
Point de fusion: 348…350 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09265031
Numéro CAS: 1065010-87-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité