4-Carbamoylphenylboronic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
444900050 444900250
ACRO444900050EA 157 EUR InStock
ACRO444900050 ACRO444900250
4-Carbamoylphenylboronic acid 97%
4-Carbamoylphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BNO₃
Point de fusion: 242…252 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03411940
Numéro CAS: 123088-59-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to tan Solid
Infrared spectrum Conforms
Additional info May contain varying amounts of anhydrides
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité