2-Fluoro-5-formylphenylboronic acid pinacol ester 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
445030010 445030050
ACRO445030010EA 129 EUR InStock
ACRO445030010 ACRO445030050
2-Fluoro-5-formylphenylboronic acid pinacol ester 95%
2-Fluoro-5-formylphenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₆BFO₃
MW: 250,07 g/mol
Point d'ébullition: 105…113 °C (.1 mmHg)
Point de fusion: 32…37 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11867877
Numéro CAS: 1112208-82-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow Low melting solid or viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité