Acyclovir 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1,9-dihydro-2-amino-9-((2-hydroxyethoxy)methyl)-6h-purin-6-on, Acycloguanosine, 2-amino-1,9-dihydro-9-((2-hydroxyethoxy)methyl)-6h-purin-6-one, Acyclovir, 9-[(2-Hydroxyethoxy)methyl]guanine, 2-Amino-1,9-dihydro-9-((2-hydroxyethoxy)methyl)-6H-purin-6-one, 2-Amino-1,9-dihydro-9-[(2-hydroxyethoxy)methyl]-6H-purin-6-one, Aciclovir, 2-Amino-9-((2-hydroxyethoxy)methyl)-1H-purin-6(9H)-one
445240100 445240500
ACRO445240100EA 39.6 EUR InStock
ACRO445240100 ACRO445240500
Acyclovir 98%
Acyclovir
Formule: C₈H₁₁N₅O₃
MW: 225,21 g/mol
Point de fusion: 256…260 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00057880
Numéro CAS: 59277-89-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité