Diclofenac sel de sodium 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO445250100EA 94.4 EUR InStock
ACRO445250100
Diclofenac sel de sodium 98%
Diclofenac sel de sodium
Formule: C₁₄H₁₀Cl₂NNaO₂
MW: 318,1 g/mol
Point de fusion: 283…285 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082251
Numéro CAS: 15307-79-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %
pH 6.5 to 7.5
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité