Acide 5-chloro-3-pyridinemétaborique 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
445360010 445360050
ACRO445360010EA 344 EUR InStock
ACRO445360010 ACRO445360050
Acide 5-chloro-3-pyridinemétaborique 95%
Acide 5-chloro-3-pyridinemétaborique
Formule: C₅H₅BClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06798243
Numéro CAS: 872041-85-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité