Tétrachloroéthylène 99+% pour HPLC
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Tetrachloroethene, Ethylene tetrachloride, PCE, Perchloroethylene
445690010 445690025 445691000
ACRO445690010EA 87.2 EUR InStock
ACRO445690010 ACRO445690025 ACRO445691000
Tétrachloroéthylène 99+% pour HPLC
Tétrachloroéthylène
Formule: C₂Cl₄
MW: 165,83 g/mol
Point d'ébullition: 120…122 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –22 °C
Densité: 1.625 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000834
Numéro CAS: 127-18-4
ONU: 1897
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db3fdee4b2132ae600586a38b8bd0b99e000b343&vid=8d7c6de9c4b051ba09d36b6bdcd78117b49c3612&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
UV at 400 nm A: ≤0.03
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité