tert-Butyldimethylsilane 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
445710050 445710250
ACRO445710050EA 58.9 EUR InStock
ACRO445710050 ACRO445710250
tert-Butyldimethylsilane 95%
tert-Butyldimethylsilane
Formule: C₆H₁₆Si
Point d'ébullition: 81…83 °C
Densité: 0.701 g/cm³
Point d'éclair: –11 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00010754
Numéro CAS: 29681-57-0
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité