Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diisopropylcarbodiimide 99%, AcroSeal®

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1,3-DiisopropylcarbodiimideN,N'-DiisopropylcarbodiimideN,N'-méthanetétraylbis(1-méthyléthylamine)DIC

446181000.EA 190 EUR InStock
446181000.
Diisopropylcarbodiimide 99%, AcroSeal®
Diisopropylcarbodiimide


Formule: C₇H₁₄N₂
MW: 126,2 g/mol
Point d'ébullition: 145…148 °C (760 mmHg)
Densité: 0,81 g/cm³
Point d'éclair: 33 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065689
Numéro CAS: 693-13-0
ONU: 3384
ADR: 6.1,
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4320 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité