3-(Tetrahydropyran-2-yloxy)prop-1-en-1-ylboronic acid pinacol ester 90%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
445540010 445540050
ACRO445540010EA 314 EUR InStock
ACRO445540010 ACRO445540050
3-(Tetrahydropyran-2-yloxy)prop-1-en-1-ylboronic acid pinacol ester 90%
3-(Tetrahydropyran-2-yloxy)prop-1-en-1-ylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₄H₂₅BO₄
Point d'ébullition: 79 °C (.1Torr)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788736
Numéro CAS: 642066-70-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless Oily liquid
GC ≥88.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité