1,2-Dichlorobenzène 99+% pour HPLC
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
445640010 445641000
ACRO445640010EA 104 EUR InStock
ACRO445640010 ACRO445641000
1,2-Dichlorobenzène 99+% pour HPLC
1,2-Dichlorobenzène
Formule: C₆H₄Cl₂
Point d'ébullition: 180.5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –15 °C
Densité: 1.3 g/cm³
Point d'éclair: 67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000535
Numéro CAS: 95-50-1
ONU: 1591
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.0 %
UV at 380 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity ≤0.0003 meq/g
Alkalinity ≤0.0005 meq/g
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité