Chlorobenzène 99.9% pour HPLC
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
445650010 445651000
ACRO445650010EA 136 EUR InStock
ACRO445650010 ACRO445651000
Chlorobenzène 99.9% pour HPLC
Chlorobenzène
Formule: C₆H₅Cl
Point d'ébullition: 131 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –45 °C
Densité: 1.1075 g/cm³
Point d'éclair: 23 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000530
Numéro CAS: 108-90-7
ONU: 1134
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3de7b2cdf345bec36e545333b590a8be006958f&vid=feb76aea4ef0ddc6c13a4844dc1ea1a8751259db&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.85 %
UV at 360 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité