2-Éthoxyéthanol pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Ether monoéthylique d'éthylène-glycolEthylglycol
ACRO445760010EA 73.3 EUR InStock
ACRO445760010 ACRO445760025
2-Éthoxyéthanol pour analyses
2-Éthoxyéthanol
Formule: C₂H₅OCH₂CH₂OH
MW: 90,12 g/mol
Point d'ébullition: 135 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –70 °C
Densité: 0,93 g/cm³
Point d'éclair: 40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002869
Numéro CAS: 110-80-5
ONU: 1171
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/02/2299302.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.1 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %
Acidity/alkalinity ≤0.001 meq/g
Calcium (Ca) ≤1 ppm
Copper (Cu) ≤0.05 ppm
Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Lead (Pb) ≤0.05 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.2 ppm
Potassium (K) ≤0.5 ppm
Silicon (Si) ≤0.05 ppm
Sodium (Na) ≤2 ppm
Sulfur (S) ≤2 ppm
Zinc (Zn) ≤1 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité