Potassium tert-butanolate 25% (p/p) 2 M dans le 2-MeTHF (méthyl-2 tétrahydrofurane), AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Potassium tert-butoxydePotassium tert-butylate
445831000.EA 207 EUR InStock
445831000. 445838000.
Potassium tert-butanolate 25% (p/p) 2 M dans le 2-MeTHF (méthyl-2 tétrahydrofurane), AcroSeal®
tert-Butanolate de potassium
Formule: C₄H₉KO
MW: 112,21 g/mol
Densité: 0,86 g/cm³
Point d'éclair: –11 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012162
Numéro CAS: 865-47-4
ONU: 2920
ADR: 8,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate)
Strength 1.90 to 2.20 M
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité