Brome 99.5+% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
445871000 445875000
ACRO445871000EA 61.3 EUR InStock
ACRO445871000 ACRO445875000
Brome 99.5+% ACS
Brome
Formule: Br₂
Point d'ébullition: 58.7 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –7.2 °C
Densité: 3.111 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010896
Numéro CAS: 7726-95-6
ONU: 1744
ADR: 8,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red-brown Liquid
Titration Iodometric ≥99.5 %
Residue after evaporation ≤0.005 %
Chlorine (Cl) ≤0.05 %
Iodine (I) ≤0.001 %
Nickel (Ni) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤2 ppm
Sulfur compounds (as S) ≤0.001 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité