Hydrogénosulfate d'ammonium, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
445910010 445910025
ACRO445910010EA 76.5 EUR InStock
ACRO445910010 ACRO445910025
Hydrogénosulfate d'ammonium, très pur
Hydrogénosulfate d'ammonium
Formule: H₅NO₄S
Point d'ébullition: 350 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 147 °C (dec.)
Densité: 1,787 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051073
Numéro CAS: 7803-63-6
ONU: 2506
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Titration with NaOH ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Phosphate (PO4) ≤0.003 %
Insoluble matter ≤0.05 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité