Vinylmagnesium bromide 1 M dans le 2-MeTHF (méthyl-2 tétrahydrofurane), AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
445971000 445978000
445971000.EA 124 EUR InStock
445971000. 445978000.
Vinylmagnesium bromide 1 M dans le 2-MeTHF (méthyl-2 tétrahydrofurane), AcroSeal®
Vinylmagnesium bromide
Formule: C₂H₃BrMg
Densité: 0.965 g/cm³
Point d'éclair: –11 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000042
Numéro CAS: 1826-67-1
ONU: 3399
ADR: 4.3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to red to brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Active base 0.80 to 1.10 M
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité