Bromure de méthylmagnésium 1 M dans le CPME (cyclopentyl méthyl éther), AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
446008000.EA 351 EUR InStock
446008000. 446001000.
Bromure de méthylmagnésium 1 M dans le CPME (cyclopentyl méthyl éther), AcroSeal®
Bromure de méthylmagnésium
Formule: CH₃BrMg
MW: 119,24 g/mol
Point d'éclair: –1 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000041
ONU: 3399
ADR: 4.3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark grey Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 0.95 to 1.10 M
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité