DL-Arginine hydrochloride, anhydre 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO446020050EA 72.6 EUR InStock
ACRO446020050
DL-Arginine hydrochloride, anhydre 98%
DL-Arginine hydrochloride
Formule: C₆H₁₄N₄O₂.HCl
MW: 210,66 g/mol
Point de fusion: 200…203 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064549
Numéro CAS: 32042-43-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 97.5 to 102.5 %
Loss on drying ≤3 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité