2-Iodosobenzoic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO446030050EA 219 EUR InStock
ACRO446030050 ACRO446030010
2-Iodosobenzoic acid 98%
2-Iodosobenzoic acid
Formule: C₇H₅IO₃
MW: 264,02 g/mol
Point de fusion: 200…204 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00002401
Numéro CAS: 304-91-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric 97.5 to 102.5 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité